Merck
396761
Sigma-Aldrich
Tris(isopropylthio)silane
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHS]3SiH
CAS番号:
分子量:
254.55
Beilstein:
1748022
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
130 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)S[SiH](SC(C)C)SC(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
396761-5ML:
396761-25ML:
396761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)