Merck
394327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylaniline
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(CH3)2NH2
CAS番号:
分子量:
155.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
38-40 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
LKAQFOKMMXWRRQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-4,6-dimethylaniline is an aromatic amine. It is an organic building block used in chemical synthesis. Its boiling point, freezing point, density and refractive index have been determined.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
394327-25G:
394327-100G:
394327-BULK:
394327-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 195-195 (2015)