Merck
393959
Sigma-Aldrich
レテン
technical grade
別名:
7-イソプロピル-1-メチルフェナントレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18
CAS番号:
分子量:
234.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
bp
208 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
393959-VAR:
393959-BULK:
393959-50MG:
試験成績書(COA)