Merck
39277
Sigma-Aldrich
(3S,6S)-2,7-Dimethyl-3,6-octanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22O2
CAS番号:
分子量:
174.28
Beilstein:
4738501
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1
SMILES記法
CC(C)[C@@H](O)CC[C@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H22O2/c1-7(2)9(11)5-6-10(12)8(3)4/h7-12H,5-6H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
IIEGQVRKIRPFFP-UWVGGRQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
39277-1G-F:
39277-250MG-F:
39277-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)