Merck
392227
Sigma-Aldrich
4-Cyano-TEMPO
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N2O
CAS番号:
分子量:
181.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
392227-100MG:4548173142425
392227-500MG:4548173142432
392227-VAR:
392227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)