Merck
391972
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium iodide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5P(C6H5)3I
CAS番号:
分子量:
474.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
391972-10G:
391972-BULK:
391972-1G:
391972-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)