Merck
390577
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2CCl2
CAS番号:
分子量:
229.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
117 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
390577-BULK:
390577-1G:
390577-VAR:
390577-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)