Merck
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]ジクロロ鉄(II)
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
CAS番号:
分子量:
525.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)