Merck
390208
Sigma-Aldrich
5-アセチルサリチル酸メチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H3-2-(OH)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
194.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
InChI Key
XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
390208-5G:
390208-BULK:
390208-25G:
390208-VAR:
試験成績書(COA)