Merck
388998
Sigma-Aldrich
Trihexyl trimellitate
97%
別名:
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
CAS番号:
分子量:
462.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
蒸気密度
16.2 (vs air)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−45.5 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)