Merck
387800
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2,4,6-トリフルオロピリミジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4ClF3N2
CAS番号:
分子量:
168.50
Beilstein:
610168
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
密度
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)n1
InChI
1S/C4ClF3N2/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7
InChI Key
GOYNRDSJTYLXBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine can be used as a starting material to synthesize:
  • 4-azido-5-chloro-2,6-difluoro-pyrimidine by azidation reaction with sodium azide.
  • 5-chloro triphenoxy pyrimidine by reacting with tetraphenoxysilane in the presence of tetra butyl ammonium fluoride (TBAF).
  • 5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine, and 5-chloro-4,6-difluoropyrimidin-2-amine (9:1 ratio) by reacting with ammonia.
  • 5-Chloro-N,N -diethyl-2,6-dipyrimidin-4-amine, by treating with diethylamine and DIPEA.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
387800-VAR:
387800-BULK:
387800-1G:
387800-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polyfunctionalised pyrimidines and pyrazines from perhalogenated precursors (2008)
An efficient strategy for the synthesis of aryl ethers
Wang T and Love JA
Synthesis, 2007(15), 2237-2239 (2007)
Studies in azide chemistry. Part IX [1]. Investigations involving fluorinated azidopyrimidines and 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoropyridine
Banks RE, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 16(4), 325-338 (1980)