Merck
385824
Sigma-Aldrich
N-[4-Chloro-3-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-ylamino]phenyl]-2-(1-octadecenyl)succinimide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H46Cl4N4O3
CAS番号:
分子量:
736.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
129-131 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cl)c(NC3=NN(C(=O)C3)c4c(Cl)cc(Cl)cc4Cl)c2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
385824-BULK:
385824-5G:
385824-VAR:
385824-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)