詳細
Demonstrates the phenomenon of light emission. In the presence of a fluorescent dye, an energy rich molecule reacts with hydrogen peroxide solution. The individual mixtures immediately start to glow, with color being dependent on the dye used. One demonstration per kit.
Fundamental chemical principles are best retained by students when visual aids are utilized. The CHEMDEMO kits allow educators to present the basic properties of chemistry safely and easily.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Bottle 1 Blue luminescence
- Bottle 2 Green luminescence
- Bottle 3 Orange luminescence
- Hydrogen peroxide solution
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)