Merck
38320
Sigma-Aldrich
2-(ジイソプロピルアミノ)エチルアミン
≥97.0% (GC)
別名:
N,N-ジイソプロピルエチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
144.26
Beilstein:
1734800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.443
密度
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)N(CCN)C(C)C
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)