Merck
38263
Sigma-Aldrich
21-(Boc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
purum, ≥97.0% (H-NMR)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H39NO10
CAS番号:
分子量:
453.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (H-NMR)
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Boc
amine
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChI Key
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
38263-500MG:
38263-BULK:
38263-VAR:
38263-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
PEG修飾のツールとなる二官能性エチレングリコールビルディングブロック類をはじめ、ホモ/ヘテロ2官能性PEG、一官能性メトキシPEGなど、多数のPEG関連化合物を販売しております。