Merck
382507
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylheptylamine N-oxide hydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
159.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
2074145
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
382507-1G:
382507-BULK:
382507-VAR:
382507-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)