Merck
382264
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5ClF3N
CAS番号:
分子量:
231.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
InChI Key
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
382264-1G:
382264-VAR:
382264-BULK:
試験成績書(COA)