Merck
381748
Sigma-Aldrich
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22O2Si
CAS番号:
分子量:
214.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-131 °C/28 mmHg (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CCCCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12-10/h8H,6-7,9H2,1-5H3
InChI Key
RBKFRODDAPGVLP-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran, a heterocyclic building block, is a pyran derivative. Various physical properties of 6-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran have been reported.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
381748-VAR:
381748-1G:
381748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 349-349 (2015)