Merck
380830
Sigma-Aldrich
トリエチルヘキシルアンモニウムブロミド
99%
別名:
ヘキシルトリエチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
CAS番号:
分子量:
266.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
380830-5G:
380830-VAR:
380830-25G:
380830-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)