Merck
379182
Sigma-Aldrich
m-Carborane
98%
別名:
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H12B10
CAS番号:
分子量:
144.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
InChI Key
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379182-500MG:
379182-1G:
379182-BULK:
379182-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)