Merck
377252
Sigma-Aldrich
1-(4-trans-Hexylcyclohexyl)-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]benzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
CAS番号:
分子量:
405.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377252-BULK:
377252-250MG:
377252-1G:
377252-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)