Merck
376981
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12INO
CAS番号:
分子量:
289.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
mp
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[I-].CC[n+]1c(C)oc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NO.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
376981-VAR:
376981-BULK:
376981-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)