Merck
376574
Sigma-Aldrich
(3R)-(+)-Tetrahydrofuranylboronic acid diethanolamine ester
98%
別名:
Diethanolamine (3R)-(+)-tetrahydrofuranylboronate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16BNO3
CAS番号:
分子量:
185.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
192-193 °C (lit.)
SMILES記法
C1COB(OCCN1)[C@@H]2CCOC2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
376574-VAR:
376574-BULK:
376574-1G:
376574-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)