Merck
375853
Sigma-Aldrich
アリルトリフェニルシラン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2Si(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
300.47
Beilstein:
2941926
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20Si/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h2-17H,1,18H2
InChI Key
DXJZZRSMGLGFPW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
375853-BULK:
375853-VAR:
375853-5G:
375853-1G:
試験成績書(COA)