Merck
375799
Sigma-Aldrich
L-Serinamide hydrochloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
CAS番号:
分子量:
140.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
185-188 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
InChI Key
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
375799-VAR:
375799-1G:
375799-BULK:
375799-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)