Merck
375691
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, mixture of syn and anti
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(=NOH)CN
CAS番号:
分子量:
146.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
InChI Key
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2-t-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile and o-chlorobenzyloxycarbonylimino-2-phenylacetonitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
375691-25G:4548173141367
375691-5G:4548173141374
375691-VAR:
375691-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Scott Bohle et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(13), 4223-4229 (2013-02-13)
The reaction of nitric oxide with benzyl cyanide in the presence of potassium methoxide at low temperature gave the dipotassium salt of a bis-diazeniumdiolate 2 in excellent yield. Two new stereospecific syntheses of E or Z 2-(hydroxyimino)-2-phenylacetonitrile from 2 have
A facile method for the preparation of oxime t-butyl carbonates for evaluation of the Beckman rearrangement.
Mamaghani M and Samimi HA.
Orient. J. Chem., 24(3), 837-841 (2008)
THE SYNTHESIS OF j> METHOXYBENZYLOXYCARBONYL AMINO ACIDS.
Wang K-T.
J. Chin. Chem. Soc., 34, 117-123 (1987)
Refinement of the crystal structure of 2-hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, C8H6N2O, at 173 ?.
Razzino P, et al.
Zeitschrift fur Kristallographie - New Crystal Structures, 216(1-4), 583-584 (2001)