Merck
374423
Sigma-Aldrich
3-トリメチルシロキシ-1-プロピン
98%
別名:
(プロパルギルオキシ)トリメチルシラン, O-(トリメチルシリル)プロパルギルアルコール, トリメチル(2-プロピニルオキシ)シラン, トリメチル(プロパルギルオキシ)シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH2OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
128.24
Beilstein:
2036793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
52 °C/85 mmHg (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C6H12OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
InChI Key
ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Trimethylsiloxy-1-propyne is an organosilicon compound. It is reported as silylated acetylenic monomer and its polymerizability has been studied in the presence of combined catalyst iron(III) propanoate-triethylaluminium. N2 laser light-induced aerosol particle formation from 3-trimethylsiloxy-1-propyne (trimethyl(2-propynyloxy)silane) and acrolein has been reported. The infrared laser-photosensitized (SF6) decomposition of trimethyl(2-propynyloxy)silane is reported to afford a multitude of unsaturated hydrocarbons and a solid polydimethylsiloxane phase.
アプリケーション
3-Trimethylsiloxy-1-propyne (Trimethyl(2-propynyloxy)silane) may be used in the synthesis of polytrialkylsiloxy-substituted macromolecules. It may be utilized in the preparation of functionalized 4-enynes and 1,4-dienes.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
374423-BULK:
374423-VAR:
374423-10G:
374423-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Organometallic Chemistry, 309, 1-1 (1986)
UV laser-induced gas-phase polymerization of trimethyl (propynyloxy) silane.
Pola J and Morita H.
Tetrahedron, 38(44), 7809-7812 (1997)
Journal of Organometallic Chemistry, 420, 163-163 (1991)
IR laser photosensitized decomposition of trimethyl (2-propynyloxy) silane for chemical vapour deposition of polydimethylsiloxane phases.
Urbanova M, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 44(2), 219-226 (1992)
Laser-induced aerosol particle formation from a gaseous mixture of trimethyl (2-propynyloxy) silane and acrolein.
Morita H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(2), 91-95 (1998)