Merck
374105
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-p-tosyl-1,3-diaminopropane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3C6H4SO2NHCH2)2CH2
CAS番号:
分子量:
382.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
374105-5G:
374105-VAR:
374105-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)