Merck
373494
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 30 %
別名:
Pt16Rh13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
thermocouple grade
形状
wire
組成
Rhodium, 30%
直径
0.51 mm
SMILES記法
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChI Key
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
1.1 g = 30 cm
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
373494-BULK:
373494-VAR:
373494-3.6G:
373494-1.1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)