Merck
GF72008153
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
0.2m wire, 0.5mm diameter, annealed
別名:
PT065130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 720-081-53
L ×直径
0.2 m × 0.5 mm