Merck
372692
Sigma-Aldrich
ケイ化クロム
−230 mesh, ≥99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
$25.30
250 MG
$40.25
1 G
$71.30
5 G
$305.90
ベンダーカタログ番号: A179798-100MG
$25.30
7日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
$25.30
250 MG
$40.25
1 G
$71.30
5 G
$305.90
About This Item
化学式:
CrSi2
CAS番号:
分子量:
108.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
ベンダーカタログ番号: A179798-100MG
$25.30
7日以内に発送 - Aldrich提携会社より
アッセイ
≥99% trace metals basis
粒径
−230 mesh
SMILES記法
[Cr++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Cr.Si2/c;1-2/q+2;-2
InChI Key
HIQCZYFMLUNWOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372692-250G:
372692-25G:
372692-VAR:
372692-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)