Merck
371726
Sigma-Aldrich
5-(4-Carboxy-2-nitrophenoxy)isophthalic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CC6H3(NO2)OC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
347.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Oc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
371726-25G:
371726-BULK:
371726-100G:
試験成績書(COA)