Merck
370592
Sigma-Aldrich
4′-(トリフルオロメトキシ)アセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
204.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
密度
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
詳細
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone is an organic building block. It is also referred as p-(trifluoromethoxy)acetophenone.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370592-VAR:
370592-1G:
370592-5G:
370592-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)