Merck
370584
Sigma-Aldrich
2,4-ビス(トリフルオロメチル)安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
258.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-5(7(16)17)6(3-4)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
InChI Key
JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
370584-BULK:
370584-VAR:
370584-1G:
370584-250MG:
試験成績書(COA)