Merck
370142
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide
97%
別名:
(S)-(−)-3-Hydroxy-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO3
CAS番号:
分子量:
129.11
Beilstein:
4350458
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −75°, c = 3.5 in ethanol
mp
82-87 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C(=O)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI Key
NLKACWKSCREJEL-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(-)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide may be used as a chiral auxiliary to enhance the diastereomeric excess of the Diels-Alder adducts formed in asymmetric Diels-Alder reactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
370142-1G:
370142-VAR:
370142-5G:
370142-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel Potassium-Channel Openers: Preparation and Pharmacological Evaluation of Racemic and Optically Active N-(6-Amino-3-pyridyl)-N'-bicycloalkyl-N''-cyanoguanidine Derivatives
Eda M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 37(13), 1983-1990 (1994)
Asymmetric Diels-Alder addition of cyclopentadiene to chiral naphthoquinones.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(7), 1239-1255 (1998)