Merck
369446
Sigma-Aldrich
1,5-ジイソシアナト-2-メチルペンタン
98%
別名:
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane, 2-Methylpentane-1,5-diisocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCN(CH2)3CH(CH3)CH2NCO
CAS番号:
分子量:
168.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCCN=C=O)CN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(5-10-7-12)3-2-4-9-6-11/h8H,2-5H2,1H3
InChI Key
AHBNSOZREBSAMG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369446-VAR:
369446-BULK:
369446-1G:
369446-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)