アッセイ
98%
形状
solid
pKa
7.26
mp
178-180 °C (lit.)
蛍光検出
λex 385 nm; λem 502 nm in methanol
SMILES記法
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
InChI Key
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
368512-250MG:
368512-BULK:
368512-1G:
368512-VAR:
試験成績書(COA)