Merck
368121
Sigma-Aldrich
1,3-ジブロモ-5-フルオロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H3F
CAS番号:
分子量:
253.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.577 (lit.)
bp
204-206 °C/768 mmHg (lit.)
密度
2.018 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene is an aryl fluorinated building block.
アプリケーション
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene may be used in the preparation of ligand 5-fluoro-1,3-di(2-pyridyl)benzene, by a Stille reaction with 2-(tri-nbutylstannyl)pyridine.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
368121-BULK:
368121-25G:
368121-5G:
368121-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclometallated platinum (ii) complexes of 1, 3-di (2-pyridyl) benzenes for solution-processable WOLEDs exploiting monomer and excimer phosphorescence.
Mroz W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(24), 8653-8661 (2011)