Merck
368105
Sigma-Aldrich
3,5-ジベンジルオキシベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
318.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES記法
O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
InChI Key
CHUAMRVJSRBRHT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde may be used in the synthesis of survivin dimerization modulators.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
368105-5G:
368105-VAR:
368105-1G:
368105-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Somsundaram N Chettiar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(19), 5429-5433 (2013-08-24)
Survivin, a member of the inhibitor of apoptosis protein (IAP) family proteins, has essential roles in cell division and inhibition of apoptosis. Several clinical studies in cancer patients have shown that the elevated levels of survivin correlate with aggressiveness of