Merck
367893
Sigma-Aldrich
2-(Methanesulfonyl)ethyl succinimidyl carbonate
98%
別名:
N-[2-(Methylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide, MSC-ONSu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO7S
CAS番号:
分子量:
265.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES記法
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367893-VAR:
367893-BULK:
367893-250MG:
367893-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)