Merck
366382
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxybenzoic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
164-167 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
ZVERWTXKKWSSHH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
366382-25G:
366382-BULK:
366382-VAR:
366382-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of novel metal complexes of 5-(4-isopropoxyphenyl)-N-phenyl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine.
Al-Amiery AAH, et al.
Engineering and Technology, 27(5) (2009)
Organic Reactions with Boron Fluoride. XI. The Condensation of Propylene with m-and p-Hydroxybenzoic acids.
Croxall WJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 57(9), 1549-1551 (1935)