Merck
365467
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butanediol
98%
別名:
(±)-1,4-ジ-O-ベンジル-D-トレイトール, 1,4-ジ-O-ベンジル-D-トレイトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5CH2OCH2CH(OH)]2
CAS番号:
分子量:
302.36
Beilstein:
3557415
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
InChI Key
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
365467-1G:
365467-VAR:
365467-BULK:
365467-250MG:
試験成績書(COA)