Merck
365394
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-phenylpropionamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(Br)CONHC6H5
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Br)C(=O)Nc1ccccc1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
365394-5G:
365394-BULK:
365394-1G:
365394-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)