Merck
365289
Sigma-Aldrich
ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸 テトラエチルアンモニウム塩
98%
別名:
パーフルオロオクタンスルホン酸 テトラエチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)6CF2SO3N(C2H5)4
CAS番号:
分子量:
629.37
Beilstein:
6470030
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
184-190 °C (lit.)
SMILES記法
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI Key
JHDXAQHGAJXNBY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
365289-5G:
365289-VAR:
365289-25G:
365289-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristina Moreta et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 211-218 (2014-07-06)
An analytical method is proposed to determine ten perfluorinated alkyl acids (PFAAs) [nine perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and perfluorooctane sulfonate (PFOS)] in corn, popcorn and microwave popcorn packaging by focused ultrasound solid-liquid extraction (FUSLE) and ultra high performance liquid chromatography (UHPLC)