Merck
364967
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl chlorothionoformate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H2Cl4OS
CAS番号:
分子量:
275.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
364967-BULK:
364967-5G:
364967-1G:
364967-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)