Merck
364878
Sigma-Aldrich
1-ブロモカルボニル-1-メチルエチルアセタート
≥95.0%
別名:
α-アセトキシイソブチリルブロミド, 2-アセトキシ-2-メチルプロピオニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC(CH3)2COBr
CAS番号:
分子量:
209.04
Beilstein:
2432585
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
75-77 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC(C)(C)C(Br)=O
InChI
1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
InChI Key
OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Bromocarbonyl-1-methylethyl acetate (α-Acetoxyisobutyryl bromide) participates in the conversion of adenosine to trans-3′(2′)-bromo-2′(3′)-acetates, via glycosyl cleavage.
アプリケーション
ビシナルジオ-ルの脱酸素化反応に用いられるほか、2′,3′-ジデオキシシチジンやその他のジデオキシおよびデオキシヌクレオシドを対応するリボヌクレオシドから合成する際に用いられる試薬です
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
364878-BULK:
364878-25G:
364878-100G:
364878-VAR:
364878-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 23, 83-83 (1990)
Biphenyl dioxygenase-catalysed cis-dihydroxylation of tricyclic azaarenes: chemoenzymatic synthesis of arene oxide metabolites and furoquinoline alkaloids.
Boyd DR, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(27), 10944-10955 (2013)
A mild conversion of vicinal diols to alkenes. Efficient transformation of ribonucleosides into 2'-ene and 2t', 3'-dideoxynucleosides.
Robins MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 25(4), 367-370 (1984)
Efficient synthesis of protected 3'-deoxyadenosine and 3'-deoxyguanosine from adenosine and guanosine.
Cui Z, et al.
Tetrahedron Letters, 42(4), 561-563 (2001)