Merck
364541
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O5S
CAS番号:
分子量:
270.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
364541-250MG:
364541-BULK:
364541-1G:
364541-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)