Merck
363480
Sigma-Aldrich
(1-Methoxyvinyl)trimethylsilane
96%
別名:
1-Methoxy-1-(trimethylsilyl)ethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14OSi
CAS番号:
分子量:
130.26
Beilstein:
4304896
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
SMILES記法
COC(=C)[Si](C)(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
32.0 °F - closed cup
引火点(℃)
0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
363480-VAR:
363480-5G:
363480-BULK:
363480-1G:
試験成績書(COA)