Merck
363324
Sigma-Aldrich
クマリン152
98%
別名:
7-(ジメチルアミノ)-4-(トリフルオロメチル)クマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10F3NO2
CAS番号:
分子量:
257.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
147-149 °C (lit.)
λmax
395 nm
SMILES記法
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
アプリケーション
レ-ザ-用色素に適しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)