Merck
362867
Sigma-Aldrich
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO4
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
98-99 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CCC1OCCO1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,9(10)11)4-3-7-12-5-6-13-7/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
ONLCLPRCWSOGPM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane may be used in the preparation of spin trap reagent, dimethyl-Δ′-pyrroline-1-oxide (DMPO).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
362867-BULK:
362867-VAR:
362867-1G:
362867-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W A Pryor et al.
Environmental health perspectives, 16, 161-176 (1976-08-01)
The technique of spin trapping has been applied to the gas phase of cigarette smoke to identify and quantify the radicals present. It was found that radicals could be trapped only if the smoke was filtered. Three spin traps were